Kluczowe dokumenty
FAP84231
Nutritional and Hydroxyproline in meat
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
klasa czystości
reference material
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Biotoksyny / Mikotoksyny
Patulina
Grupa matryc: Mięso
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)