Kluczowe dokumenty
CRM67124
Methiocarb sulfone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Mercaptodimethursulfon, Methiocarb sulfone
Wybierz wielkość
1210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1210,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Klucz InChI
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Sulfon metiokarbu jest pestycydem karbaminianowym i jednym z czterech metabolitów insektycydu, moluskocydu i środka odstraszającego ptaki metiokarbu.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1606 z dnia27 września 2019 r. metiokarb (wyrażony jako suma metiokarbu, sulfonu metiokarbu i sulfotlenku metiokarbu) nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 149/2008 dla metiokarbu (wyrażonego jako suma metiokarbu, sulfonu metiokarbu i sulfotlenku metiokarbu) dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,1 mg/kg. Metiokarb musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
CRM sulfonu metiokarbu może również znaleźć następujące zastosowania:
- Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania metiokarbu, sulfotlenku metiokarbu i sulfonu metiokarbu w pięciu produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko, kurczak, wieprzowina, wołowina i jaja) metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Oznaczanie pozostałości 304 pestycydów w próbkach owoców cytrusowych (grejpfrut, cytryna, pomarańcza i mandarynka) i warzyw (ogórek, bakłażan, pomidor i cukinia) metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Analiza środowiskowych próbek wody pod kątem obecności pozostałości 23 pestycydów karbaminianowych metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) w połączeniu z ultrawysokosprawną chromatografią cieczową z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
- Opracowanie metody UHPLC-MS/MS do oznaczania 28 pozostałości pestycydów karbaminianowych w próbkach świeżych ziół bazylii, mięty zielonej, mięty dzikiej, pietruszki, pietruszki chińskiej, tymianku, szczypiorku i szałwii po ich ekstrakcji opartej na QuEChERS.
- Walidacja metody opartej na ekstrakcji QuEChERS oraz kwantyfikacji LC-MS/MS i GC-MS/MS pozostałości 218 pestycydów w glebie gliniasto-ilastej
- Analiza wielu pozostałości pestycydów i mikotoksyn w czerwonym winie przy użyciu bezpośredniego wtrysku do przygotowania próbki i UPLC-MS/MS do analizy
- Opracowanie metody wykrywania i kwantyfikacji 260 pestycydów i mikotoksyn w zielonej herbacie i mleczku pszczelim w produktach nutraceutycznych za pomocą procedury ekstrakcji "rozcieńczyć i strzelać" oraz kwantyfikacji za pomocą LC-Orbitrap-MS
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)