CRM47179
Isovaleraldehyde-DNPH solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-8(2)5-6-12-13-10-4-3-9(14(16)17)7-11(10)15(18)19/h3-4,6-8,13H,5H2,1-2H3/b12-6+
Klucz InChI
MCWYOPWJODIZJK-WUXMJOGZSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?