Merck
CRM36568
Supelco
Tetrasul
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6Cl4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.05
Beilstein:
1884271
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(Sc2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
Klucz InChI
QUWSDLYBOVGOCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Tetrasul to w dużej mierze przestarzały pestycyd niesystemowy, który był stosowany do zwalczania roztoczy i małych owadów na owocach, korycie, winorośli i roślinach ozdobnych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 nie jest on zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) został ustalony dla tetrasul w wysokości 0,01 mg/kg zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)