Merck
CRM34045
Supelco
Azaconazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1)C3(Cn2cncn2)OCCO3
InChI
1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2
Klucz InChI
AKNQMEBLVAMSNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Azakonazol jest inhibitorem biosyntezy steroli o działaniu grzybobójczym. Jest umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie, stosunkowo lotny i może być trwały w systemach wodnych. Jest stosowany głównie w uprawach do zwalczania raka i innych chorób. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 azakonazol nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin. Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)