Merck
CRM03333
Supelco
MGK 264
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
opis
mixture of isomers
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CN1C(=O)C2[C@H]3C[C@H](C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14?,15?
Klucz InChI
WLLGXSLBOPFWQV-OTHKPKEBSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.