Merck
CRM01399
Supelco
Teflubenzuron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Clofentezine
Wybierz wielkość
100 MG
569,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
569,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6Cl2F4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.11
Beilstein:
8229925
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F
InChI
1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24)
Klucz InChI
CJDWRQLODFKPEL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat pod adresem: http://www.sigma-aldrich.com
Teflubenzuron jest rodzajem insektycydu benzoilomocznikowego, który zakłóca odkładanie chityny w kutikuli owadów poprzez hamowanie syntezy chityny i linienia. Jest to ogólnoustrojowy regulator wzrostu owadów stosowany do zwalczania larw lepidoptera, coleoptera, diptera, aleyrodidae, hymenoptera, psyllidae i hemiptera w winorośli, owocach ziarnkowych, owocach pestkowych, cytrusach, kapuście, ziemniakach, warzywach, soi, drzewach, sorgo, tytoniu i bawełnie. Jest również stosowany do zwalczania larw much i komarów oraz niedojrzałych stadiów szarańczy.
Teflubenzuron został włączony do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w dniu 01 grudnia 2009 r. Teflubenzuron nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Jednak załącznik IIIA do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) teflubenzuronu w zakresie 0,01-5 mg/kg w owocach, warzywach, uprawach i zwierzętach gospodarskich. Teflubenzuron jest monitorowany w ramach Wieloletnich Programów Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonych w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Jest on przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) teflubenzuronu może również znaleźć zastosowanie w sposób podany poniżej:
  • Oznaczanie 9 insektycydów benzoilomocznikowych w próbkach owoców, warzyw, zbóż i produktów zwierzęcych metodą ciśnieniowej ekstrakcji cieczowej i LC-MS/MS.
  • Jednoczesna analiza pozostałości lufenuronu, bifentryny i teflubenzuronu w wodzie kokosowej za pomocą matrycowej ekstrakcji dyspersyjnej w fazie stałej w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową w odwróconej fazie.
  • Opracowanie metody opartej na wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) do jednoczesnego oznaczania 7 insektycydów benzoilomocznikowych w naparze herbaty oolong
  • Wielopozostałościowa analiza pestycydów w owocach Açai poprzez ekstrakcję opartą na matrycowej dyspersji w fazie stałej i oznaczanie za pomocą chromatografii cieczowej
  • Badanie porównawcze ekstrakcji 9 insektycydów benzoilomocznikowych za pomocą dwóch metod dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME) z próbek ścieków, a następnie ich oznaczanie za pomocą chromatografii cieczowej-kwadrupolowo-liniowej pułapki jonowej-spektrometrii masowej
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Chen et al.
Food chemistry, 143, 405-410 (2013-09-24)
A method for the simultaneous determination of 7 benzoylurea pesticides (chlorfluazuron, diflubenzuron, fluazuron, flufenoxuron, hexaflumuron, teflubenzuron and triflumuron) in the manufactured Oolong tea leaves and its infusion was described. The method has a LOD of 0.03-1.00ng/mL, a recovery of 90.4-103%
Multi-residue determination of pesticides in acai tropical fruit (Euterpe oleracea) by matrix solid-phase dispersion combined with liquid chromatography
Fr?es, M B R, et al.
Food Analytical Methods, 328-333 null
Monia Brutti et al.
Journal of separation science, 33(1), 1-10 (2010-01-22)
A method based on pressurized liquid extraction and LC-MS/MS has been developed for determining nine benzoylureas (BUs) in fruit, vegetable, cereals, and animal products. Samples (5 g) were homogenized with diatomaceous earth and extracted in a 22 mL cell with
Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for teflubenzuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
European Food Safety Authority
EFSA Journal, 3664 null
A reversed-phase high-performance liquid chromatography method combined with matrix solid-phase dispersion extraction for the determination of teflubenzuron, lufenuron and bifenthrin residues in lyophilized coconut water
Santos L F S, et al.
Journal of food composition and analysis, 183-188 null