Merck
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga (cone tip)
opis
10FX-HP-0.63
Właściwości
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002838
igła dł. × śr. zewn.
42 mm × 0.63 mm
pojemność
10 μL
Informacje prawne
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)