BP943
Nimodipine impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methoxyethyl 1-methylethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nimodipine
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta