Merck
BP1061
Chloramphenicol sodium succinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Chloramphenicol succinate sodium salt, Chloramphenicol α-succinate
Wybierz wielkość
1500 MG
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1500 MG
1030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C15H15Cl2N2O8Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chloramphenicol
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(O)=O)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C15H16Cl2N2O8.Na.H/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);;/t10-,13-;;/m1../s1
Klucz InChI
RJOAHMNSYANTPN-OWVUFADGSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia bursztynianu sodu chloramfenikolu BP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Chloramphenicol Sodium Succinate Injection
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 1500 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)