Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa MM170
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 10092315-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092315-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak złośliwy
Opis linii komórkowej
Czerniak z przerzutami. Numer referencyjny Cell Bank Australia: CBA1346
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (z 2 mM L-glutaminą + 25 mM HEPES) + 10% FBS
Rutyna subkultury
Optymalny stosunek podziału 1:4 (gęstość wysiewu 0,8 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37°C z 5%CO2. Zbierz komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37°C przez 5 min.
Inne uwagi
Depozytariusz i pomysłodawca: Peter Parsons - Queensland Institute of Medical Research, Australia
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)