823426
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F Nośnik luzem
phase rProtein A, bottle of 25 mL, 45 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F Bulk Media
Wybierz wielkość
8990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8990,00 zł
Polecane produkty
opis
Adsorption capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Phase filter (Protein A)
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 23426
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
rProtein A phase
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
1000 Å
cleaning in place
0.1 M NaOH
pH
2-13
pojemność
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żywica TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F utrzymuje 80% początkowej dynamicznej zdolności wiązania po 40 cyklach CIP z 0,5 mol/L NaOH. Żywica TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F wykazuje dynamiczną zdolność wiązania większą niż 65 g/L przy czasie przebywania wynoszącym 5 minut i większą niż 50 g/L przy czasie przebywania wynoszącym 2 minuty przy stężeniach materiału wsadowego od 1,0 g/L do 10,0 g/L.
Osiągnięcie wysokich prędkości liniowych przy stosunkowo niskim ciśnieniu umożliwia wysoką przepustowość w skali produkcyjnej przy użyciu sprzętu o umiarkowanych ograniczeniach ciśnienia. Ulepszona charakterystyka przenoszenia masy pozwala na utrzymanie większego procentu pojemności przy krótszych czasach przebywania w stosunku do żywic stabilnych na bazie agarozy. Typowy wyciek dla tego ligandu r-proteiny A wynosi 0,6 -1,7 ng r-proteiny A / mg eluowanego przeciwciała w teście ELISA. Chociaż żywica TOYOPEARL AF-rProtein A-650F jest dostarczana w 20% etanolu, w razie potrzeby może być przechowywana w 2% alkoholu benzylowym.
Dobra charakterystyka przepływu ciśnieniowego i kinetyka przyczyniają się do utrzymania dobrej wydajności, szczególnie przy niskich czasach przebywania.
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)