Przejdź do
G7550
Sephadex® G-75
Superfine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 12-15 mL
bead size
20-50 μm
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
General description
Sephadex® G-75 is well-established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of large biomolecules >80,000 molecular weight.
Sephadex is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex G-75 is for larger molecules.
Application
Sephadex® G-75 is a gel filtration media used in gel filtration chromatography and protein chromatography. It has been used for desaltation process to study the production, purification, and immobilization of l-asparaginase II (ASNase II) in chitosan nanoparticles (CSNPs).[1]
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17-0050-01G25300G75120
description
Superfine
description
Cytiva 17-0050-01, pack of 100 g
description
Coarse
description
Medium
technique(s)
buffer exchange: suitable
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable
compatibility
Cytiva
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
Cytiva
matrix active group
phase
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
phase
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
bead size
20-50 μm
bead size
-
bead size
100-300 μm
bead size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-75
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)