Kluczowe dokumenty
822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Nośniki luzem
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22865
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
2-13
pojemność
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl GigaCap DEAE-650M jest żywicą anionowymienną o bardzo dużej pojemności. Toyopearl HW-65 to polimerowy koralik bazowy zmodyfikowany chemicznie w celu zapewnienia większej liczby anionowych miejsc wiązania, co skutkuje zwiększoną zdolnością wiązania. Toyopearl GigaCap DEAE-650M wykazuje typową dynamiczną zdolność wiązania (DBC) zbliżającą się do 170 g / l dla albuminy surowicy bydlęcej (BSA) i ma zdolność oddzielania białek do 96 g / l.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)