Kluczowe dokumenty
817228
TOYOPEARL® SuperQ-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase ammonium ion, quaternary, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
Wybierz wielkość
1 L
10 680,00 zł
10 680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
10 680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
10 680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17228
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
pojemność
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)