813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Nazwa produktu
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13727
Parametry
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
4 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kompatybilność
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)