Przejdź do
818403
TSKgel® Multipore HXL-M (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Pore size:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
14 320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Kolumna HPLC Multipore HXL-M, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
product line
TSKgel®
mol wt
500 - 2,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh 18403
parameter
1.2 mL/min flow rate, 35 bar max. pressure, 60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
5 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Kolumny TSKgel MultiporeHxl-M są wypełnione sztywnymi, polimerowymi kulkami o dużym rozkładzie wielkości porów w każdej cząsteczce, do analizy rozpuszczalnych organicznie polimerów przemysłowych. Wieloporowe kolumny liniowe są stosowane, gdy w próbce spodziewany jest szeroki zakres mas cząsteczkowych polimerów. Zapewniają one gładszą krzywą kalibracji niż kolumny liniowe z mieszanym złożem. TSKgel MultiporeHxl-M zapewnia wysoką rozdzielczość polimerów o masie cząsteczkowej do kilku milionów Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem i ksylenem, ale nie dichlorometanem i dichloroetanem. Ponieważ liczba rozpuszczalników, które mogą być wymieniane bezpośrednio z rozpuszczalnikiem transportowym jest ograniczona, należy używać kolumn TSKgel typu Hhr, gdy wymagany jest szerszy zakres rozpuszczalników organicznych.
Physical form
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
816136816139816652
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase, polymer
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase, polymer
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
particle size
5 μm
particle size
6 μm
particle size
9 μm
particle size
6 μm
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)