Kluczowe dokumenty
813125
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, m-aminophenyl boronate phase
Synonim(y):
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Boronate-5PW, 13125
Parametry
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
≥ 0 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
m-aminophenyl boronate phase
wielkość cząstki
20 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-9
pojemność
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
kompatybilność
mode of use affinity HPLC
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw Guardgel do kolumn 7,5 mmID TSKgel Boronate-5PW
Wysokowydajne, oparte na żywicy kolumny powinowactwa TSKgel (cząstki 10 μm) oddzielają lub oczyszczają wiele enzymów i innych białek.
Sprzężenie boronianu m-aminofenylu z podłożem polimerowym TSKgel 5PW daje ligand zdolny do tworzenia tetraedrycznego anionu boronianowego w warunkach zasadowego pH. Ta anionowa struktura może wiązać się z grupami 1,2 cis-diolowymi, takimi jak te występujące w węglowodanach, związkach zawierających węglowodany i katecholaminach. Interakcja między anionem boronianowym a grupami 1,2 cis-diolowymi jest wzmocniona w obecności jonów Mg2+ i jest hamowana przez bufory zawierające aminy. Adsorpcja na matrycy TSKgel Boronate-5PW zachodzi w buforach zasadowych, takich jak HEPES i morfolina, podczas gdy desorpcja zachodzi w fazie ruchomej zawierającej węglowodany lub aminy, takiej jak sorbitol lub Tris.
Zastosowania obejmują: kwasy nukleinowe, katecholaminy, nukleozydy i nukleotydy.
Komponenty
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01"
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)