808800
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® G3000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiały
glass
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08800
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 8 mm
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
kolumna analityczna
przeciwciało
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta