Jako pierwsza generacja kolumn SEC opartych na krzemionce, kolumny TSKgel G3000SW zapewniają doskonałą separację białek i innych biomolekuł o masie cząsteczkowej do 500 000 Da. Kolumny TSKgel G3000SW są dostępne w rozmiarach cząstek 10 μm w kolumnach analitycznych ze szkła i stali nierdzewnej. Cząstki o wielkości 13 μm są używane do pakowania kolumn o średnicy 30 cm i 60 cm x 21,5 mm ID, odpowiednio, do oczyszczania półpreparatywnego.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 M Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation