Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
expiry date on the label, limited shelf life
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98% (HPLC), from green tea | description ≥90% (HPLC) | description analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format - | format neat |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - | grade analytical standard |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Epicatechin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?