Merck
73317
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)3(CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
LC/MS: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.314 (lit.)
tw
140-143 °C (lit.)
gęstość
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
Klucz InChI
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)