Przejdź do
72845
Dimethyl glutarate
analytical standard
Synonim(y):
Glutaric acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1771444
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69236858269171026
description
analytical standard
description
analytical standard
description
99%
description
technical grade, 80%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
technical grade
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
99%
assay
80%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl glutarate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)