Merck
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Klucz InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
426.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
219 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)