713-0622
GC Analysis of Blood Alcohols on a Packed Column (5% Carbowax® 20M on 60/80 Carbopack™ B)
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: 6 ft.x 2 mm I.D. glass
packing: 5% Carbowax 20M on 60/80 Carbopack B
oven: 85 °C
detector: FID
carrier gas: helium, 20 mL/min
injection: 1 μL
sample: 0.05-0.10% each analyte in water
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)