Przejdź do
69705
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
Synonim(y):
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C (lit.)
transition temp
transition temp >270 °C
solubility
H2O: insoluble
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
InChI key
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Covalently bondable UV light stabilizer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)