Kluczowe dokumenty
59564C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Wybierz wielkość
2 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
product name
SUPELCOSIL LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
Parametry
<70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
macierz
silica gel high purity, spherical
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect LC-18, LC-PAH
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mert Ilhan et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2014, 578103-578103 (2014-08-29)
The aim of the present research is to evaluate the antiurolithiatic effect of the various extracts prepared from the fruits of Viburnum opulus L., in regard to its ethnobotanical record. To induce urolithiasis, 70 mg/kg sodium oxalate was injected to the
V Stocchi et al.
Analytical biochemistry, 146(1), 118-124 (1985-04-01)
A simple and rapid method for the determination of ATP, ADP, AMP, NADP+, NAD+, NADPH, and NADH in human erythrocytes is described. A single-step extraction procedure employing alkaline medium and CF 50A Amicon ultrafiltration membranes allows a simultaneous and total
L Marai et al.
Canadian journal of biochemistry and cell biology = Revue canadienne de biochimie et biologie cellulaire, 61(8), 840-849 (1983-08-01)
Natural triacylglycerols were resolved by high pressure liquid chromatography on Supelcosil LC-18 columns using a gradient of 30-90% propionitrile in acetonitrile as eluting solvent. The effluent was admitted to a quadrupole mass spectrometer via a direct liquid inlet interface. The
Catrina L Dupard-Julien et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(3), 1027-1032 (2007-01-06)
A reversed-phase, high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method that allows quantitation of low levels of epoxides has been described. The method involved derivatization of epoxides using 100- to 1,000-fold excess N,N-diethyldithiocarbamate (DTC) at 60 degrees C for 20 min at neutral
O Cudina et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 55(2), 125-127 (2000-04-27)
Fluocortolone and its esters are synthetic corticosteroids used topically in the treatment of various skin disorders. A method that can be successfully used for the separation and determination of fluocortolone pivalate and fluocortolone hexanoate in suppositories was developed. This method