Przejdź do
57935
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 2.1 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579345823958298
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 2.1 mm
L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)