Merck
59165
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kartridż do prekolumny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.