Kluczowe dokumenty
58858
Supelco
SUPELCOSIL LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-318 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
zakres etykietowania
6.0% carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Petrelli et al.
The Italian journal of biochemistry, 41(3), 170-182 (1992-05-01)
A low molecular factor showing high specific activity in the control DNA of transcription in vitro was isolated from aqueous ultrafiltered calf pineal gland extracts. The active factor was purified by means of Gel filtration on Sephadex G-25 and G-10