Merck
581343-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Ascentis RP18
Wybierz wielkość
1 EA
9390,00 zł
9390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
9390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
25% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
3.7 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Zastosowanie
  • Metoda chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas do ilościowego oznaczania 18-hydroksykortyzolu w moczu i jej zastosowanie w ustalaniu przedziałów referencyjnych: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie kolumn 2445 C18 w warunkach klinicznych do pomiaru poziomu kortyzolu w moczu. Metoda ta zapewnia szybki, dokładny i niezawodny sposób oceny profili hormonalnych pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania zaburzeń endokrynologicznych (Zhao et al., 2022).
  • Badanie porównawcze analizy ginsenozydów w pozostałościach korzenia żeń-szenia amerykańskiego za pomocą HPLC-DAD-ESI-MS i UPLC-HRMS-MS/MS: Wykorzystując 2445 C18, w badaniu porównano różne metody analityczne do ilościowego oznaczania ginsenozydów. Pokazuje zdolność adaptacji i precyzję kolumny w badaniach produktów naturalnych, niezbędną do zapewnienia jakości i skuteczności leków ziołowych (Hsu et al., 2022).
  • Walidacja szybkiej i łatwej do zastosowania metody jednoczesnego ilościowego oznaczania deksametazonu i melatoniny w mikrosferach PLGA za pomocą HPLC-UV: Podkreślając skuteczność 2445 C18 w formulacjach farmaceutycznych, badania te wykazują jego zdolność do analizy złożonych systemów dostarczania leków, przyczyniając się do opracowania bardziej skutecznych rozwiązań terapeutycznych (Brugnera i in., 2022).
  • Jednoczesne oznaczanie iwermektyny, klorsulonu i ich substancji pokrewnych w gotowym produkcie do wstrzykiwań metodą RP-HPLC wskazującą stabilność: Publikacja ta ilustruje zastosowanie 2445 C18 w medycynie weterynaryjnej, zapewniając kluczowy wgląd w stabilność i skład leku, które mają kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami i bezpieczeństwa zwierząt (Padivitage et al., 2022).
Cechy i korzyści
  • Excellent retention
  • Symmetric peak shape
  • High reproducibility
  • Complete LC-MS compatibility
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to obtain a new HPLC column end fitting for the Ascentis C18 column with a 10mm ID, product number 581343-U?
    1 answer
    1. Offering stock or providing custom endfittings for Supelco-manufactured HPLC columns is not available. The production process involves very tight specifications for the torque of the endfittings, and over or under tightening can significantly affect performance.
      Helpful?
  2. What does the size 10.32 refer to for HPLC fittings?
    1 answer
    1. The size 10-32 for HPLC fittings refers to a male nut with a 10 (.190") diameter thread barrel and 32 threads per inch, indicating a narrower nut with a denser thread count.