Przejdź do
58074
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 500 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
volume
500 mL
General description
Reservoir for Filtration Apparatus 1 (volume 500 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5806358075SYNF10401L
description
volume 500 mL
description
volume 250 mL
description
volume 2000 mL
description
joint: ST/NS 40/35
volume
500 mL
volume
250 mL
volume
2000 mL
volume
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)