Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Capacity:
2000 mL
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccapacity
2000 mL
volume
2000 mL
General description
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2 (volume 2000 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tapered Flask for Filtration Apparatus 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?