Kluczowe dokumenty
57624
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 10 μL
Wybierz wielkość
1 EA
284,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
284,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Pętla na próbki do wstrzykiwacza model 7725 (objętość 10 μL) jest przeznaczona do zaawansowanych rozwiązań w zakresie obsługi płynów dla szerokiej gamy urządzeń analitycznych i systemów diagnostyki in vitro. Znajduje zastosowanie w wysokowydajnych systemach chromatografii cieczowej i jest dość dokładna i precyzyjna we wstrzykiwaniu próbek o stężeniu 1 μL-5 ml.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.