57325-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonim(y):
SPME ASSORTMENT KIT 4, AUTOMATED
About This Item
Polecane produkty
product name
SPME fiber assortment kit 4, for use with autosampler, size 24 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
rozmiar
24 ga
opis
SPME Assortment Kit 4
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
Długość
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.