Kluczowe dokumenty
57200
Supelco
Supelclean LC-Si Bulk Packing
pkg of 100 g
Wybierz wielkość
100 G
730,00 zł
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pkg of 100 g
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
Matryca
Silica Gel (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)