Przejdź do
57133
Supelclean™ LC-Si SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 5 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
20 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Supelclean™ LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57116505374505048
description
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
description
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-Si SPE Tube
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)