Przejdź do
57130
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Synonim(y):
Supelclean™ ENVI-Carb™, 10g/60mL, 16 pk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
16 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
5630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene tube
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 10 g
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
volume
60 mL
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Legal Information
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
571285709457092
description
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
description
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
120-400 mesh
particle size
120-400 mesh
particle size
120-400 mesh
particle size
120-400 mesh
matrix active group
carbon phase
matrix active group
carbon phase
matrix active group
carbon phase
matrix active group
carbon phase
surface area
100 m2/g
surface area
100 m2/g
surface area
100 m2/g
surface area
100 m2/g
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
volume
60 mL
volume
12 mL
volume
6 mL
volume
6 mL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)