57107
Supelclean™ ENVI™-8 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Synonim(y):
Supelclean™ ENVI-8, 0.5g/6mL, glass with PTFE frit, 20 pk
About This Item
Materiały
PTFE frit
glass hardware
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 20
zakres etykietowania
14% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.