Kluczowe dokumenty
569251-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Discovery RP18
Wybierz wielkość
1 EA
3670,00 zł
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® HS C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
20% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Discovery® HS C18 HPLC column (L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be stable under acidic and basic conditions.
Zastosowanie
  • Metoda RP-HPLC wskazująca na stabilność do oznaczania molnupirawiru, leku na COVID-19, zastosowana przy użyciu nanoformulacji w badaniach przepuszczalności...: Badania te pokazują zastosowanie kolumny 891 HS C18 HPLC w opracowaniu solidnej metody HPLC do analizy molnupirawiru, pokazując jej znaczenie w obecnych badaniach farmaceutycznych związanych z pandemią (Recber et al., 2022).
  • Nowa metoda RP-HPLC jako narzędzie pomocnicze do optymalizacji procedur przygotowania próbek do śledzenia PPCP o różnej hydrofilowości: Podkreśla zdolność adaptacji kolumny 891 HS C18 HPLC w monitorowaniu środowiska, w szczególności w przypadku produktów farmaceutycznych i higieny osobistej, ulepszając metody analityczne w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego (Portillo-Castillo et al., 2021).
  • Analiza terizidonu w osoczu metodą HPLC-UV i jej zastosowanie w badaniu farmakokinetycznym pacjentów z lekooporną gruźlicą: W badaniu wykorzystano kolumnę 891 HS C18 HPLC do oceny poziomu terazydonu w osoczu pacjentów, zapewniając krytyczny wgląd w leczenie gruźlicy lekoopornej (Mulubwa i Mugabo, 2018).
  • Optymalizacja metody LC do ilościowego oznaczania doksorubicyny w próbkach osocza i moczu w świetle badań farmakokinetycznych, biomedycznych i monitorowania terapii lekowej...: Przedstawiono przydatność kolumny 891 HS C18 HPLC w optymalizacji metod chromatografii cieczowej dla silnego środka chemioterapeutycznego doksorubicyny, podkreślając jej rolę w terapeutycznym monitorowaniu leków (Maliszewska i in., 2018).
  • Uniwersalne oznaczanie efawirenzu w badaniu transportu, perfuzji łożyska szczura i lizatu łożyska za pomocą HPLC-UV: Przedstawia zastosowanie kolumny 891 HS C18 HPLC w badaniu przepuszczalności i transportu efawirenzu przez łożysko, zapewniając cenny wgląd farmakologiczny (Zelena i in., 2017).
Cechy i korzyści
  • Stable, low bleed for LC-MS applications
  • Scalable from analytical to preparatory
  • Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
  • Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Bhavin N Patel et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Abad Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2782-2788 (2010-09-11)
A rapid, inexpensive, sensitive and specific HPLC-ECD method for the determination of lipoic acid in human plasma was developed and validated over the linearity range of 0.001-10μg/ml using naproxen sodium as an internal standard (IS). Extraction of lipoic acid and
Powiązane treści
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.