Przejdź do
56705
Inlet Filter Assembly
pore size 10 μm
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
90,10 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
90,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Tefzel® unit (fittings included), polyethylene filter
description
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle
solvent filter assembly
feature
replaceable frits
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-426
pore size
10 μm
General description
10μm Inlet Filter - This metal-free Upchurch unit consists of a replaceable 10μm ultra-high molecular weight polyethylene filter that screws into a Tefzel holder. The unit connects to the inlet tubing through a flangeless Tefzel fitting (included).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
582675927757677
material
Tefzel® unit (fittings included), polyethylene filter
material
-
material
-
material
stainless steel IT frit
pore size
10 μm
pore size
2 μm
pore size
10 μm
pore size
0.5 μm
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-426
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
description
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle
solvent filter assembly
description
-
description
universal design
description
-
feature
replaceable frits
feature
-
feature
-
feature
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)