Kluczowe dokumenty
56663-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2 - 25 μL)
10 μL cartridge, stainless steel
Wybierz wielkość
1 EA
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel
kompatybilność
for use with ASI Micro Mixer Housing
Opis ogólny
Wkład mikromieszacza o pojemności 10 μL jest wykonany ze stali nierdzewnej, aby pasował do instalacji hydraulicznej w pompie lub systemie dostarczania i wrażliwości chemicznej. Jest używany wraz z obudową mikromieszalnika ASI (In-line, Binary, Ternary), w mieszalnikach statycznych ASI do HPLC i derywatyzacji po kolumnie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)