Merck
55417-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep with MgSO4 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Synonim(y):
QuEChERS
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
skład
Magnesium Sulfate, 150 mg
Z-Sep, 50 mg
opakowanie
pack of 100 ea
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
2 mL
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Dispersive SPE (dSPE), often referred to as the "QuEChERS" method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), is modern sample prep technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products.
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Inne uwagi
Produkty 5225 QuE Z-Sep usprawniają oczyszczanie próbek ze złożonych matryc, skutecznie usuwając więcej tłuszczu i koloru z ekstraktów próbek niż tradycyjne fazy dla metod QuEChERS. Eliminując problematyczne zakłócenia matrycy, produkty Z-Sep zapewniają bardziej niezawodne metody LC-MS i GC-MS. Ta zastrzeżona technologia może zastąpić C18 i PSA w obecnych metodach bez dodatkowego opracowywania metod.
Z-Sep+ jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających więcej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep/C18 jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających mniej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep jest zalecany do oczyszczania próbek przed analizą analitów hydrofobowych.
Informacje prawne
Niektóre zastosowania tego produktu mogą być objęte zastrzeżeniami jednego lub większej liczby oczekujących wniosków patentowych. W celu uzyskania licencji prosimy o kontakt z [email protected].
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Tomasz Tuzimski et al.
Journal of AOAC International, 100(6), 1671-1680 (2017-07-15)
In this study, a simple, cost-effective, and sensitive HPLC diode-array detection method was developed for the simultaneous determination of six different 5-nitroimidazoles [metronidazole, 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole, dimetridazole (DMZ), ronidazole, ornidazole, and ipronidazole] in bovine milk samples. A QuEChERS-based sample preparation procedure was
Hui Li et al.
Journal of chromatography. A, 1528, 53-60 (2017-11-07)
Herein, an accurate and reliable isotope-labelled internal standard method was developed and validated for simultaneous determination of three polar pesticide adjuvants, namely 2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, and N-ethyl-2-pyrrolidone in plant-derived agro-products. Matrices, including apple, cabbage, tomato, cucumber, rice, and wheat were extracted
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Produkty
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Powiązane treści
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.