Przejdź do
55081
Frits for Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK
packaging
pkg of 10 ea
pore size
2.0 μm
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
55079Z290874Z227331
description
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
description
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
description
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
description
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
pore size
2.0 μm
pore size
0.5 μm
pore size
0.5 μm
pore size
2.0 μm
material
PEEK
material
stainless steel holder, PEEK frit and body
material
stainless steel
material
stainless steel
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)