Kluczowe dokumenty
53519-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem i powłoką polarną (SPP)
Wybierz wielkość
3 EA
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-Core® particles. Order guard column holder separately.
Zastosowanie
  • Mikro/nanowłóknisty materiał kompozytowy z polikaprolaktonu jako alternatywa dla mediów o ograniczonym dostępie do bezpośredniej ekstrakcji i separacji niesteroidowych leków przeciwzapalnych z ludzkiej surowicy przy użyciu chromatografii kolumnowej: W badaniu wykorzystano Ascentis Express RP-Amide, wykazując jego skuteczność w chromatografii z przełączaniem kolumn do ekstrakcji i separacji niesteroidowych leków przeciwzapalnych bezpośrednio z ludzkiej surowicy. Badanie podkreśla użyteczność kolumny w obsłudze złożonych matryc biologicznych, co jest istotnym aspektem badań farmakokinetycznych i monitorowania leków (Raabova et al., 2021).
  • Metoda HPLC-MS do ilościowego oznaczania nowego inhibitora acetylocholinoesterazy PC 48 (związek podobny do 7-MEOTA-donepezilu) w osoczu szczura: Zastosowanie do badania farmakokinetycznego: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie Ascentis Express RP-Amide w zwalidowanej metodzie HPLC-MS do analizy PC 48, nowego inhibitora acetylocholinoesterazy, w osoczu szczurów. Zastosowanie tej metody w badaniach farmakokinetycznych podkreśla jej znaczenie w opracowywaniu i monitorowaniu terapeutycznym nowych leków (Mzik et al., 2016).
  • Metoda on-line SPE-UHPLC wykorzystująca kolumienki ze stopionym rdzeniem do ekstrakcji i separacji dziewięciu nielegalnych barwników w przyprawach zawierających chili: Demonstrując wszechstronność kolumny Ascentis Express RP-Amide, w badaniu tym zastosowano kolumnę w ekstrakcji on-line do fazy stałej (SPE) połączonej z UHPLC w celu wykrycia nielegalnych barwników w próbkach żywności. Solidność metody i jej wysoka wydajność sprawiają, że jest ona idealna do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zgodności z normami regulacyjnymi (Khalikova et al., 2014).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael T Furlong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 926, 36-41 (2013-04-02)
Clopidogrel is prescribed for the treatment of Acute Coronary Syndrome and recent myocardial infarction, recent stroke, or established peripheral arterial disease. A sensitive and reliable high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) assay was developed and validated to enable reliable
Fan Sai et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(8), 1898-1905 (2012-02-15)
A sensitive method has been developed for the simultaneous determination of residues of 25 β₂-agonists and 23 β-blockers in animal foods by high-performance liquid chromatography coupled with linear ion trap mass spectrometry (HPLC-LIT-MS). This method is based on a new
Hirotaka Kushida et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(12), 1647-1656 (2013-07-03)
Uncaria Hook (UH) alkaloids are involved in the beneficial effects of Yokukansan. However, the pharmacokinetics of UH alkaloids after oral administration of Yokukansan has not yet been sufficiently investigated. Therefore, we developed and validated a sensitive and specific high-performance liquid
S Fan et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(12), 2093-2101 (2013-10-22)
A liquid chromatography-linear ion-trap spectrometry (LC-MS³) method using β-receptor molecular-imprinted polymer (MIP) solid-phase extraction (SPE) as clean-up was developed to determine simultaneously and confirmatively residues of 25 β₂-agonists and 21 β-blockers in urine samples. Urine samples were subjected to enzymatic
Erzsébet Oláh et al.
Journal of chromatography. A, 1217(23), 3642-3653 (2010-04-23)
Today sub-2 microm packed columns are very popular to conduct fast chromatographic separations. The mass-transfer resistance depends on the particle size but some practical limits exist not to reach the theoretically expected plate height and mass-transfer resistance. Another approach applies
Produkty
Improve your separation of basic compounds with our Ascentis® Express RP-Amide HPLC columns from the Supelco® portfolio.