Kluczowe dokumenty
53356
Supelco
Silica gel on TLC Al foils
L × W 20 cm × 20 cm, without fluorescence indicator
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
powierzchnia
~500 m2/g
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Opis ogólny
  • Wyjątkowa zwilżalność (nawet w przypadku 100% wodnych odczynników do wizualizacji)
  • Łatwe i precyzyjne cięcie (brak łuszczenia się krzemionki)
  • Doskonała wydajność separacji i powtarzalność z partii na partię
Żel krzemionkowy to sztywna trójwymiarowa sieć koloidalnej krzemionki. Jest on stosowany wyłącznie jako materiał nośny dla centrów aktywnych tytanu(III) w katalizatorach Zieglera-Natty. Żel krzemionkowy umożliwia kontrolowaną fragmentację, w wyniku której powstają jednolite cząstki polimeru o wąskim rozkładzie wielkości cząstek i wysokiej gęstości nasypowej. Żel krzemionkowy jest szeroko stosowany jako materiał warstwowy do TLC. Plaster paryski jest zwykle stosowany jako środek wiążący, aby mocno przytrzymać żel krzemionkowy na płytkach TLC. Żel krzemionkowy jest stosowany jako sorbent, który jest nakładany na folie aluminiowe.
Zastosowanie
Żel krzemionkowy na foliach TLC Alu może być stosowany do chromatografii cienkowarstwowej.
Inne uwagi
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105553
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph C. Touchstone
Practice of Thin Layer Chromatography (1992)
Srishti Dar et al.
Nature protocols, 12(2), 390-400 (2017-01-27)
The process of membrane fission is fundamental to diverse cellular processes such as nutrient uptake, synaptic transmission and organelle biogenesis, and it involves the localized application of curvature stress to a tubular membrane intermediate, forcing it to undergo scission. Alternative
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)