52995-U
Supel™ Swift HLB DPX Tip
Universal format, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 10 mg
Synonim(y):
Supel™ Swift HLB DPX SPE
Wybierz wielkość
1170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1170,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
5225 Swift HLB DPX Tip Universal, weight 10 mg (bed), volume 1 mL, box of 96 tips
opakowanie
box of 96 tips
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
425-500 m2/g
pojemność
1 mL
masa
10 mg (bed)
grupa aktywna macierzy
Polymeric HLB phase
wielkość cząstki
40-75 μm (>90%)
wielkość porów
0.70-0.80 mL/g pore volume
80-210 Å pore size
kompatybilność
(MS-friendly)
Universal
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kliniczny
- Bioanaliza
- Farmaceutyka
- Żywność i napoje
- Środowisko
Cechy i korzyści
- Hydrofilowa modyfikowana żywica styrenowa - ekstrakcja i odzyskiwanie szerokiego zakresu analitów przy użyciu jednego sorbentu (od polarnych do niepolarnych, od kwaśnych do zasadowych).
- Większa pojemność - pozwala na mniejsze masy złoża, mniejsze objętości elucji i oszczędność czasu podczas przetwarzania próbek.
- Odporność na przesuszenie - solidna metodologia, mniejsza zmienność
- Rygorystyczne standardy produkcji i kontroli jakości - większa spójność produktu dla lepszej dokładności i precyzji w porównaniu do wszystkich formatów SPE
Komentarz do analizy
- Objętość próbki: <300 µL (masa złoża: 3 mg lub 5 mg)
- Objętość próbki: <600 µL (masa złoża: 10 mg)
- Objętość próbki: <800 µL (masa złoża: 20 mg)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)