Kluczowe dokumenty
509736
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
Wybierz wielkość
1 EA
623,00 zł
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
623,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
26 ga
opis
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001953
dł. igły
70 mm
pojemność
5 μL
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)