50672-U
Hamilton® PRP-C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 2.1 mm, PEEK
Wybierz wielkość
3580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3580,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hamilton PRP-C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 250 mm × 2.1 mm, PEEK
Materiały
PEEK
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
250 mm × 2.1 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
PRP-C18 to trwała i skuteczna kolumna do ogólnego zastosowania HPLC, a szczególnie dobrze nadaje się do specjalistycznych zastosowań w branży klinicznej, farmaceutycznej, środowiskowej, spożywczej, kryminalistycznej i nauk przyrodniczych. Zalety kolumny HPLC PRP-C18:
- Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna (> 100º C)
- Możliwość regeneracji w wysokich stężeniach kwasowych lub zasadowych (1 M)
- Wysokowydajna separacja w fazie odwróconej w niemal każdej fazie ruchomej lub pH
- Wykonuje ekstremalne zastosowania, które nie są możliwe w przypadku tradycyjnych ODS C18
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)