Merck
504955-40
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonim(y):
C18 TM=["Discovery"] Kolumna HPLC
Wybierz wielkość
1 EA
3730,00 zł
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Use Discovery® C18 for any method that specifies a C18. The exceptional peak shape, reproducibility, and stability make it the column of choice for all C18 methods from demanding to routine.
Zastosowanie
  • Oznaczanie 2,4-dimetylohydroksybenzenu metodami chromatograficznymi w kryminalistycznych badaniach toksykologicznych materiału biologicznego: Badania te podkreślają zastosowanie kolumny 891 C18 w kryminalistyce, zapewniając solidne i precyzyjne analizy niezbędne do badań toksykologicznych (Chernova et al., 2024).
Cechy i korzyści
  • Excellent reproducibility
  • Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
  • Stable, low-bleed LC-MS separations
  • Separation of peptides and small proteins
  • Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Sheelendra Pratap Singh et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(27), 2845-2851 (2011-09-06)
Tamoxifen is the agent of choice for the treatment of estrogen receptor-positive breast cancer. Tamoxifen is a substrate of P-glycoprotein (P-gp) and microsomal cytochrome P450 (CYP) 3A, and biochanin A (BCA) is an inhibitor of P-gp and CYP3A. Hence, it
Powiązane treści
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Oferowane kolumny HPLC Discovery C18 i C8